Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de purificación de agua B-Pure™
Código de producto. p-4531458 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Módulo de soporte doble con indicador digital de pureza
Soporte de mitad de tamaño
Soporte individual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
15235689 Soporte de mitad de tamaño cada uno
11830900 Soporte individual cada uno
12321278 Módulo de soporte doble con indicador digital de pureza cada uno
3 options
Código de producto. 15235689
Marca: Thermo Scientific™ D4505
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Personalice el sistema de purificación de agua económico para uso en laboratorios Thermo Scientific™ B-Pure™ para cubrir sus necesidades de pretratamiento o desionización.
Personalice el sistema de purificación de agua económico para uso en laboratorios Thermo Scientific™ B-Pure™ para cubrir sus necesidades de pretratamiento o desionización. El diseño modular permite agregar soportes cuando sea necesario. Hay disponibles soportes individuales, dobles y de tamaño medio. Cambie fácilmente los cartuchos gracias a los recipientes con cierre rápido de un cuarto de vuelta.
Características:
  • Produce hasta 4 l/min, en función del modelo
  • Los recipientes con cierre rápido de un cuarto de vuelta facilitan el cambio de cartuchos
  • Admite el uso del indicador Thermo Scientific Pura-Lite™ o el medidor de pureza digital para controlar la calidad del agua
Módulo individual:
  • Sistema individual sin válvula de vaciado ni indicador de pureza
  • Produce hasta 4 l/min.
Módulo doble:
  • Completo, con válvula de vaciado
  • Produce hasta 4 l/min.
  • Elija entre los modelos con indicador digital de pureza o con el indicador de resistividad Pura-Lite «Go/No Go»
Soporte de tamaño medio:
  • Produce hasta 2 l/min.
  • Se instala fácilmente en sistemas B-Pure de tamaño completo
  • El tamaño reducido aporta flexibilidad en la ubicación del montaje
Requiere:
Cartuchos (se suministran por separado).
Recomendada para:
Pretratamiento, desionización
Nota:
El programa Thermo Scientific H2O Select está disponible para ayudar a seleccionar el sistema B-Pure adecuado. Para obtener más detalles, póngase en contacto con su representante comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CSA
Descripción Sistema de desionización; módulo de tamaño medio
Caudal 2 l/min
Temperatura del agua de suministro (imperial) De 40 a 120 °F
Temperatura del agua de suministro (métrico) De 4 a 49 °C
Para utilizar con (equipo) Sistema de desionización para purificación de agua
Conexión de entrada NPTF (imperial) 0,5 in
Conexión de entrada NPTF (métrico) 1,3cm
Presión de entrada 7,17 bar (100 psig)
Es necesaria Cartucho B-Pure de tamaño medio
Resistividad 1 a 10 MΩ·cm (en función del cartucho utilizado)
Tipo Soporte de mitad de tamaño
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 17,8 x 17,8 x 38,1 cm
Longitud (imperial) 7 pulg
Longitud (métrico) 17,8cm
Anchura (imperial) 7 pulg
Anchura (métrico) 17,8cm
Altura (imperial) 15 pulg
Altura (métrico) 38,1cm