Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad transparentes B-Line BL10CI
Código de producto. 12474960
Click to view available options
:
Revestimiento de la lente: Revestimiento antiarañazos
Código de producto. 12474960
Marca: Bollé Safety BL10CI
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Gafas de seguridad antiarañazos con calidad óptica perfecta y lente transparente. Las gafas de seguridad Bollé Safety B-Line BL10CI vienen con un 99,9 % de protección contra rayos UVA/UVB.
  • Lente transparente
  • Tecnología aprobada para desgaste continuo y certificada con calidad óptica perfecta.
  • Revestimiento antiarañazos.
  • 99,9 % de protección contra rayos UVA/UVB.
  • Protección de lente y montura contra impactos de baja energía, resiste una bola de 6 m y 0,86 g a 45 m/seg (máxima protección para gafas).
  • Protección de lente y montura contra partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
  • Protección de montura contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión.
  • Certificado de norma europea CE disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de norma europea CE disponible.
Revestimiento de lente Resistente a los arañazos
Tipo de producto Gafas de seguridad
N.° por paquete 1 unidad
Protección UV Sí