Especificaciones
| Tipo | Araña de destilación |
| Para utilizar con (equipo) | Matraces cilíndricos de 20 ml |
| Admite | Matraces cilíndricos de 6 x 20 ml |
| Junta cónica | 29,2/32 |
| Volumen (métrico) | 20 mL |