missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
b-AP15, MedChemExpress
Descripción
b-AP15 is a specific inhibitor of the deubiquitinating enzymes UCHL5 and Usp14.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | b-AP15 |
| CAS | 1009817-63-3 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H17N3O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | NSC 687852 |
| Información de solubilidad | DMSO : 20 mg/mL (47.69 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1/C(CN(C(C=C)=O)C/C1=C\C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 419.39 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?