Learn More
Brady™ B-8423 Polyester Thermal Transfer Labels
Código de producto. 11578744
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Altura (métrico):
5,1 mm
6,4 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
11,1 mm
Para utilizar con (equipo):
Impresoras BBP11, BBP12, PR Plus, THT con núcleo de 25 mm
Impresoras BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Plus, serie IP, THT con núcleo de 76 mm, i7500
Anchura (métrico):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
15 mm
16,5 mm
20 mm
31,8 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. 11578744
Marca: Brady™ 236707
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas imprimibles de poliéster para impresoras de transferencia térmica.
  • Adhesivo permanente
  • Para superficies lisas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Aprobación UL, CSA y AGA
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Satin
Formato Die-cut
Material Polyester (B-8423)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Asset Tracking, General Identification, Laboratory Labeling, Circuit Board Labeling, Warehouse Marking, Barcode Labeling
Para utilizar con (equipo) Impresoras BBP11, BBP12, PR Plus, THT con núcleo de 25 mm
Repetición horizontal (métrico) 19.5 mm
Etiquetas por fila 5
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80°C
Modelo BPT-14-8423-2.5
N.° por paquete 2500 Label(s) / Roll
Cantidad 2500 etiquetas
Forma Rectángulo
Tamaño 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.0028 in.
Grosor (métrico) 0.071 mm
Repetición vertical (métrico) 8 mm
Dimensions (LxW) 16.51 mm (W) x 5.08 mm (H)
Longitud (imperial) 0.2 in.
Anchura (imperial) 0.65 in.
Anchura (métrico) 16,5 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 16.51 mm
Altura (imperial) 0.2 in.
Altura (métrico) 5,1 mm
Alternate Part Number BPT-14-8423-2.5