Learn More
Brady™ B-7606 Paper Thermal Transfer Labels
Código de producto. 11553125
Click to view available options
Altura (métrico):
101,6 mm
127 mm
152,4 m
19,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
76,2 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Repetición vertical (métrico):
22,2 mm
41,3 mm
54 mm
79,4 mm
104,8 mm
130,2 mm
155,6 mm
Anchura (métrico):
57,2 mm
101,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11553125
Marca: Brady™ 236736
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Printable, paper labels for Thermal Transfer Printers.
  • Permanent acrylic adhesive
  • 25 mm small core
  • Glossy finish
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color White
Acabado Gloss
Material Paper (B-7606)
Print Technology Thermal Transfer
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Warehouse Marking
Para utilizar con (equipo) BBP™11, BBP™12, and THT 76 mm Core Printers
Etiquetas por fila 1
Cantidad 8820 Labels
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +50 °C
Grosor (métrico) 0.081 mm
Repetición vertical (métrico) 54 mm
Anchura (métrico) 57,2 mm
Altura (métrico) 50,8 mm
Alternate Part Number BPT-222-205