Learn More
Brady™ B-7606 Paper Thermal Transfer Labels
Click to view available options
Altura (métrico):
101,6 mm
127 mm
152,4 m
19,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
76,2 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Repetición vertical (métrico):
22,2 mm
41,3 mm
54 mm
79,4 mm
104,8 mm
130,2 mm
155,6 mm
Anchura (métrico):
57,2 mm
101,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Permanent acrylic adhesive
- 25 mm small core
- Glossy finish
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Color | White |
| Acabado | Gloss |
| Material | Paper (B-7606) |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Warehouse Marking |
| Para utilizar con (equipo) | BBP™11, BBP™12, and THT 76 mm Core Printers |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Mostrar más |