Learn More
Brady™ B-7594 Polypropylene Hazardous Substance Labels, 25 mm Core
Descripción
- Suministrado con rombos rojos preimpresos
- Listas para imprimir la advertencia necesaria, conforme a las últimas normativas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrylic, Permanent |
| Recubrimiento | None |
| Color | Red on White |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Die-cut |
| Material | Polypropylene (B-7594) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mostrar más |