Learn More
Brady™ Etiquetas para productos químicos de GHS/CLP preimpresas B-7569, L4B Diamond
Código de producto. 15396641
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200/rollo
270/rollo
340/rollo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15396641 270/rollo 1 rollo
15356651 200/rollo 1 rollo
15346641 340/rollo 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15396641 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 121644
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado con una película de vinilo que resiste la exposición a la humedad, los productos químicos y la manipulación
  • Materiales de identificación general BBP™31 y BBP™33
  • Etiquetas en blanco con rombos de color rojo preimpresos para que la impresora pueda producir etiquetas GHS/CLP de 2 colores en un solo ciclo de impresión
  • Disponibles en tres tamaños, cada uno con 6 diseños de rombo que se corresponden con plantillas en el software MarkWare™
  • Temperatura de servicio: De -4 °F a +180 °F; temperatura de aplicación: De 50° a 180 °F
  • Durabilidad media en exteriores: 3-5 años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS5609:1986 sección 2 y sección 3
Descripción Etiquetas para productos químicos de GHS/CLP preimpresas para impresoras BBP3x
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco con rombos rojos preimpresos
Acabado Satinado
Material Vinilo
Mostrar texto Leyenda: L4B Diamond
Para utilizar con (aplicación) Etiqueta química
Para utilizar con (equipo) Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
Etiquetas por fila 1
Cantidad 270/rollo
Tipo de software Estación de trabajo Brady, MarkWare
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a 75 °C
Grosor (métrico) 0,102 mm
Dimensions (LxW) 110 x 75 mm
Anchura (métrico) 75 mm
Altura (métrico) 110,00 mm
Alternate Part Number B30-261-7569-CLP4B