Learn More
Brady™ Etiquetas para productos químicos de GHS/CLP preimpresas B-7569, L3A Diamond
Descripción
- Materiales de identificación general BBP™31 y BBP™33
- Etiquetas en blanco con rombos de color rojo preimpresos para que la impresora pueda producir etiquetas GHS/CLP de 2 colores en un solo ciclo de impresión
- Disponibles en tres tamaños, cada uno con 6 diseños de rombo que se corresponden con plantillas en el software MarkWare™
- Temperatura de servicio: De -4 °F a +180 °F; temperatura de aplicación: De 50° a 180 °F
- Durabilidad media en exteriores: 3-5 años
Especificaciones
Especificaciones
| Mostrar texto | Leyenda: L3A Diamond |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiqueta química |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 |
| Cantidad | 270/rollo |
| Dimensions (LxW) | 75 x 110mm (2,95 x 4,33 in) |
| Alternate Part Number | B30-261-7569-CLP3A |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?