Learn More
Brady™ Etiquetas para productos químicos de GHS/CLP preimpresas B-7569, L2 Diamond
Descripción
- Materiales de identificación general BBP™31 y BBP™33
- Etiquetas en blanco con rombos de color rojo preimpresos para que la impresora pueda producir etiquetas GHS/CLP de 2 colores en un solo ciclo de impresión
- Disponibles en tres tamaños, cada uno con 6 diseños de rombo que se corresponden con plantillas en el software MarkWare™
- Temperatura de servicio: De -4 °F a +180 °F; temperatura de aplicación: De 50° a 180 °F
- Durabilidad media en exteriores: 3-5 años
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BS5609:1986 sección 2 y sección 3 |
| Descripción | Etiquetas para productos químicos de GHS/CLP preimpresas para impresoras BBP3x |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco con rombos rojos preimpresos |
| Acabado | Satinado |
| Material | Vinilo |
| Mostrar texto | Leyenda: L2 Diamond |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiqueta química |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Mostrar más |