Learn More
Brady™ B-727 Polyimide Clean Liner Technology Labels
Código de producto. 11509923
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
5,1 mm
6,4 mm
7,1 mm
9,5 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Repetición vertical (métrico):
8 mm
9,3 mm
10 mm
12,6 mm
Anchura (métrico):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
16 mm
38,1 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Altura (métrico) Forma Repetición vertical (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11509923 5,1 mm Cuadrado 8 mm 5,1 mm 1 rollo
11549923 5,1 mm Rectángulo 8 mm 16 mm 1 rollo
11519923 6,4 mm Cuadrado 9,3 mm 6,4 mm 1 rollo
11579923 6,4 mm Rectángulo 9,3 mm 38,1 mm 1 rollo
11529923 7,1 mm Cuadrado 10 mm 7 mm 1 rollo
11539923 9,5 mm Cuadrado 12,6 mm 9,5 mm 1 rollo
6 options
Código de producto. 11509923
Marca: Brady™ 622117
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Thermal transfer printable, high temperature polyimide labels for Thermal Transfer Printers.
  • Permanent acrylic adhesive
  • Gloss finish
  • For smooth surfaces
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad UL Recognized
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Recubrimiento None
Color White
Acabado Gloss
Formato Die-cut
Material Polyimide
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Temperature Indicating Labeling
Para utilizar con (equipo) BBP11, BBP12, A8500, i5100, i7100, PR Plus, THT 76 mm Core Printers, i7500
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
Modelo THTCLT-01-727-5
N.° por paquete 5000 Label(s) / Roll
Cantidad 5000 Labels
Forma Cuadrado
Tamaño 5.08 mm (W) x 5.08 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to 572°F
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to +300°C
Grosor (imperial) 0.0044 in.
Grosor (métrico) 0.112 mm
Repetición vertical (métrico) 8 mm
Dimensions (LxW) 5.08 mm (W) x 5.08 mm (H)
Longitud (imperial) 0.2 in.
Anchura (imperial) 0.2 in.
Anchura (métrico) 5,1 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 5.08 mm
Altura (imperial) 0.2 in.
Altura (métrico) 5,1 mm
Alternate Part Number THTCLT-01-727-5