Learn More
Brady™ B-652 Polyimide Thermal Transfer Labels, 25 mm Core
Código de producto. 11573115
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
Etiquetas por fila:
2
3
5
7
9
15
Repetición vertical (métrico):
8,1 mm
9,4 mm
12,5 mm
14,1 mm
Anchura (métrico):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
31,8 mm
38,1 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Etiquetas por fila Repetición vertical (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11573115 11,1 mm 7 14,1 mm 12,7 mm 1 rollo
11543115 5,1 mm 5 8,1 mm 16,5 mm 1 rollo
11563115 6,4 mm 2 9,4 mm 38,1 mm 1 rollo
11553115 6,4 mm 3 9,4 mm 31,8 mm 1 rollo
11508744 6,4 mm 5 9,4 mm 19,1 mm 1 rollo
11523115 6,4 mm 15 9,4 mm 6,4 mm 1 rollo
11533115 9,5 mm 9 12,5 mm 9,5 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11573115 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 236727
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Printable, high temperature polyimide labels for Thermal Transfer Printers.
  • Permanent acrylic adhesive
  • 25 mm small core
  • For smooth and textured surfaces
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color Amber
Acabado Mate
Material Polyimide
Print Technology Thermal Transfer
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Circuit Board Labeling, Equipment Labeling
Para utilizar con (equipo) BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm Core Printers
Repetición horizontal (métrico) 12.7 mm
Etiquetas por fila 7
Cantidad 2500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to +280°C
Grosor (métrico) 0.112 mm
Repetición vertical (métrico) 14,1 mm
Anchura (métrico) 12,7 mm
Altura (métrico) 11,1 mm
Alternate Part Number BPT-12-652-2.5