Learn More
Brady™ B-427 Self-laminating Vinyl Wire Marker Labels
Click to view available options
Altura (métrico):
36,5 mm
57,2 mm
95,3 mm
Etiquetas por fila:
1
2
3
Repetición vertical (métrico):
30,2 mm
41,3 mm
60,3 mm
101,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 paquete
1 rollo
Descripción
- Permanent acrylic adhesive
- For smooth and textured surfaces
- For matte finish
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Color | Yellow, Transparent |
| Acabado | Mate |
| Formato | Die-cut |
| Material | Self-laminating Vinyl |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables |
| Mostrar más |