Learn More
Fryka™ Nevera B 30
Código de producto. 10270292
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10270292 30 L cada uno
1 options
Código de producto. 10270292 Proveedor Fryka™ N.º de proveedor 050B3020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compacto y ahorro de espacio. La nevera B 30 Fryka está diseñada como aparato de escritorio y se utiliza para la refrigeración y congelación en todos los laboratorios de investigación e industria.
  • Plano de vidrio aislante en la puerta
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Unidad de refrigeración: bajo nivel de ruido, completamente herméticamente sellada, refrigerada por aire, poco mantenimiento
  • Interior sin accesorios
  • Control electrónico de temperatura con pantalla LED
  • Puerta con cierre
  • Casquillo (diámetro 10 mm), por ejemplo, para la monitorización de la temperatura con sensores externos
  • Anillo de protección de la RAM que pasa por encima y por debajo
  • Unidad apilable, máx. 3 electrodomésticos
Especificaciones
Tipo Caja fría
Capacidad (métrico) 30 L
Intervalo de temperatura 12°C a 30°C
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios de investigación e industriales
Modelo B30
Dimensiones interiores (F x An x Al) 35 x 36 x 23 cm
Fondo exterior (métrico) 70 cm
Altura exterior (métrico) 46 cm
Anchura exterior (métrico) 53 cm
Requisitos eléctricos 230 V 50 Hz