Learn More
Gibco™ Suplemento B-27™ (50X), personalizado
Descripción
El suplemento B-27™ personalizado (50X) es un aditivo sin suero para el crecimiento y la expansión de las células ganglionares de la retina. Se suministra como un concentrado líquido 50X y se utiliza con un medio basal, como Neurobasal™, y otros aditivos, tales como GlutaMAX-1.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 10 ml - 50X concentrado congelado; almacenar en un lugar oscuro a entre – 5 y – 20 °C. |
| Tipo de célula | Células neuronales |
| Clasificación | Sin suero |
| Concentración | 50 X |
| Tipo de cultivo | Cultivo de células de mamífero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suplemento de cultivo celular |
| Nivel de suero | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril |
| Con aditivos | Cóctel antioxidante, Insulina, Vitamina A |
| Mostrar más |