Learn More
Gibco™ B-27™ Electrophysiology Kit
Description
El kit de electrofisiología B-27™ contiene el medio Neurobasal™, Electro, y el suplemento B-27™, Electro, ambos desarrollados específicamente para mejorar las tasas de picos de red en neuronas cultivadas cuando se comparan con otros medios y combinaciones de suplementos. La electrofisiología es la técnica fundamental para evaluar tales actividades eléctricas con el fin de estudiar las funciones y disfunciones de las neuronas cultivadas.
Si usa el kit de electrofisiología B-27™ en sus estudios neuronales, obtendrá lo siguiente:
Aumento de las densidades sinápticas
Tasas de aumento más espontáneas
Mejora de la eficiencia de la matriz multielectrodo
Más sinapsis, más señal, pruebas más sencillas
El kit de electrofisiología B-27™ es una mejora de la combinación Neurobasal™ y B-27™ para redes de cultivo. Las neuronas del hipocampo y las corticales cultivadas en este sistema de medios muestran una mayor densidad de sinapsis y receptores de neurotransmisores que producen mayores tasas de aumento en las redes neuronales, lo que ayuda a simplificar su estudio.
Resultados relevantes para sus estudios de electrofisiología
Al usar el kit de electrofisiología B-27™ Invitrogen™ obtendrá resultados más relevantes al estudiar la fisiología de las neuronas y la base bioquímica de los procesos normales y relacionados con las enfermedades. El kit de electrofisiología B-27™ puede generar mejores resultados en otros estudios electrofisiológicos, incluidas en las neuronas utilizadas en matrices multielectrodos en estudios de neurotoxicología y neurofarmacología.
Para otras aplicaciones, ofrecemos formulaciones alternativas del suplemento B-27™ y Neurobasal™.
Si usa el kit de electrofisiología B-27™ en sus estudios neuronales, obtendrá lo siguiente:
Más sinapsis, más señal, pruebas más sencillas
El kit de electrofisiología B-27™ es una mejora de la combinación Neurobasal™ y B-27™ para redes de cultivo. Las neuronas del hipocampo y las corticales cultivadas en este sistema de medios muestran una mayor densidad de sinapsis y receptores de neurotransmisores que producen mayores tasas de aumento en las redes neuronales, lo que ayuda a simplificar su estudio.
Resultados relevantes para sus estudios de electrofisiología
Al usar el kit de electrofisiología B-27™ Invitrogen™ obtendrá resultados más relevantes al estudiar la fisiología de las neuronas y la base bioquímica de los procesos normales y relacionados con las enfermedades. El kit de electrofisiología B-27™ puede generar mejores resultados en otros estudios electrofisiológicos, incluidas en las neuronas utilizadas en matrices multielectrodos en estudios de neurotoxicología y neurofarmacología.
Para otras aplicaciones, ofrecemos formulaciones alternativas del suplemento B-27™ y Neurobasal™.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Suplemento B-27, Electro (A14097-01) Almacenar de -5 °C a -20 °C Medios Neurobasal, Electro (A14098-01) Almacenar de 2 °C a 8 °C. |
| Tipo de célula | Células neuronales |
| Clasificación | Sin suero |
| Tipo de cultivo | Cultivo de células de mamífero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Kit de electrofisiología |
| Nivel de suero | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 1 kit |