missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azurocidin/CAP37/HBP Antibody (B-K37), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-14596UV
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Azurocidin/CAP37/HBP Monoclonal antibody specifically detects Azurocidin/CAP37/HBP in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| Azurocidin/CAP37/HBP | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| AZAMP, AZU, azurocidin, azurocidin 1, CAP37Heparin-binding protein, cationic antimicrobial protein 37, HBPCationic antimicrobial protein CAP37, HUMAZUR, NAZC, neutrophil azurocidin | |
| Recombinant human Azurocidin/Cap37/HBP | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis | |
| 566 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA | |
| B-K37 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido