Learn More
Azure A, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042096
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
15453949 25 g 25 g
15463949 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 15453949
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61346.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Para la tinción de tejidos y gránulos celulares
For staining cell granules and tissues
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 531-53-3
Fórmula molecular C14H14ClN3S
Peso molecular (g/mol) 291.797
Número MDL MFCD00012112
Clave InChI NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 52005
PubChem CID 13735
Nombre IUPAC (7-aminofenotiazin-3-ilideno)-dimetilazanio; cloruro
SMILES C[N+](=C1C=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N)SC2=C1)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azure A
Punto de fusión 290°C (decomposition)
Beilstein 3922287
Índice Merck 14,927
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.8
Color Verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo