Learn More
Azul de metileno Azur Eosine, Chem Lab™
Código de producto. 11973325
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
11973325 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 11973325
Marca: Chem-Lab CL04.0502.1000
Especificaciones
Color Azul
Cantidad 1 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Azur-Eosine-Methylenblue solution according Giemsa
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: glycerol, methanol