Learn More
Aztreonam, MedChemExpress
Código de producto. 16498116
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
16498116 100 mg 100 miligramos
16452036 500 mg 500 miligramos
16431386 200 mg 200 miligramos
3 options
Código de producto. 16498116
Marca: Medchem Express HYB0129
MedChemExpress Aztreonam (SQ-26,776) is a synthetic monocyclic beta-lactam antibiotic, which has a very high affinity for penicillin-binding protein 3 (PBP-3).
Aztreonam (SQ-26,776) is a synthetic monocyclic beta-lactam antibiotic, which has a very high affinity for penicillin-binding protein 3 (PBP-3).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aztreonam
Forma física Solid
CAS 78110-38-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H17N5O8S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SQ-26,776
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (114.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (22.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(O/N=C(C1=CSC(N)=N1)\C(N[C@H]2[C@H](C)N(S(=O)(O)=O)C2=O)=O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 435.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.43
Porcentaje de pureza 98.37%