Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aztreonam
Código de producto. p-7077548 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15585146
Marca: Thermo Scientific Chemicals 455410010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78110-38-0
Fórmula molecular C13H17N5O8S2
Peso molecular (g/mol) 435.426
Clave InChI WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
PubChem CID 56842327
Nombre IUPAC Ácido 2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-[[(2R,3R)-2-metil-4-oxo-1-sulfoazetidin-3-il]amino]-2-oxoetilideno]amino]oxi-2-metilpropanoico
SMILES CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aztreonam
Tipo Aztreonam
Punto de fusión 227.0°C
Residuos de ignición 0.1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Agua 5% max.
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: very slightly soluble in methanol, soluble in dmso, insoluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.43
Porcentaje de pureza ≥90% (HPLC)