Learn More
Azpack™ Mortero y mano de mortero con mango de madera
Código de producto. p-8002924
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
199mL
Diámetro interior (métrico):
95mm
Altura (métrico):
74 mm (mortero)
Longitud (métrico):
170 mm (mano de mortero)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro interior (métrico) Altura (métrico) Longitud (métrico) unitSize
12393338 199mL 95mm 74 mm (mortero) 170 mm (mano de mortero) cada uno
1 options
Código de producto. 12393338
Marca: Azpack™ 12393338
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Libera aceites que no se pueden extraer con aparatos modernos. El mortero y la mano de mortero con mango de madera Azpack™ permiten moler y triturar los materiales más duros sin agrietar la porcelana fuerte y densa.
  • Mortero fabricado con porcelana eléctrica vitrificada
  • La mano de mortero incluye un mango de madera de haya.
  • Superficie de molienda no esmaltada
  • La boquilla de vertido integral reduce los residuos y derrames.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 199mL
Acabado Sin esmaltado
Diámetro interior (métrico) 95mm
Diámetro exterior (métrico) 113 mm (118 mm al reborde)
Tipo de producto Mortero y mano de mortero
Material Mortero: porcelana eléctrica vitrificada; mano de mortero: haya
Altura (métrico) 74 mm (mortero)
Longitud (métrico) 170 mm (mano de mortero)