Learn More
Synergy Healthcare™ Bolsas para esterilizador de sellado automático Azo™
Código de producto. 15681974
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
200 x 90mm
230 x 90mm
250 x 130mm
330 x 200 mm
350 x 130 mm
390 x 300mm
N.º por caja:
400
800
1200
2000
Tamaño de la unidad:
paquete de 1200
paquete de 2000
paquete de 400
paquete de 800
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) N.º por caja unitSize
15681974 330 x 200 mm 800 paquete de 800
15661974 250 x 130mm 1200 paquete de 1200
15671974 350 x 130 mm 2000 paquete de 2000
15691974 390 x 300mm 400 paquete de 400
15601984 200 x 90mm 1200 paquete de 1200
15611984 230 x 90mm 1200 paquete de 1200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15681974 Proveedor Synergy Healthcare™ N.º de proveedor SSP20330
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Envasado de barrera estéril desprendible, termosellable y preformado de alta calidad. Las bolsas para esterilizador de sellado automático Synergy Healthcare™ Azo™ son adecuadas para la esterilización de instrumentos quirúrgicos, equipos de laboratorio o conjuntos de tamaño pequeño a mediano con vapor u óxido de etileno.
  • Fabricadas con un papel especialmente tratado, se liberan menos fibras al abrir la bolsa y se reduce el riesgo de contaminación
  • La nueva tecnología de película aumenta la fuerza de impacto de la película de la bolsa hasta 10 veces, lo que elimina prácticamente la dispersión de la película al abrirla
  • Los indicadores se colocan entre las 2 capas que componen la película de la bolsa, lo que evita que la tinta se desajuste y se derrame
  • Cumple con las normas EN ISO 11607 parte 1 y EN 868-4
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Cool dry place
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Tipo de tapón Self-adhesive
Color Azul
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Autoclave
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
N.º por caja 800
Método de esterilización Vapor y EtO
Resistencia a la tracción 6.30 kN/m
Dimensiones (L x An) 330 x 200 mm
Tipo de producto Sterilization Pouch
Longitud (métrico) 330 mm
Anchura (métrico) 24 mm
Grosor (métrico) 135 μm