Learn More
Synergy Healthcare™ Bolsas para esterilizador de rollos planos Azo™
Descripción
- Protege su contenido del deterioro, daño y contaminación
- Cumple con las normas EN ISO 11607 parte 1 y EN 868-4
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | EN868-5 y ISO11607-1 |
| Tipo de tapón | Sello térmico |
| Color | Azul |
| Desechables | Sí |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 4 bobinas |
| Dimensiones (L x An) | 200m x 200mm |
| Longitud (métrico) | 200 m |
| Mostrar más |