Learn More
Synergy Healthcare™ Bolsas para esterilizador de rollos planos Azo™
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
200m x 200mm
200 m x 100 mm
200 m x 150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
Descripción
- Protege su contenido del deterioro, daño y contaminación
- Cumple con las normas EN ISO 11607 parte 1 y EN 868-4
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | EN868-5 y ISO11607-1 |
| Color | Azul |
| Material | PET, Polypropylene Film |
| Cantidad | 4 |
| Dimensiones (L x An) | 200 m x 150 mm |
| Longitud (métrico) | 200 m |
| Anchura (métrico) | 150 mm |
| Tipo de producto | Sterilization Reel |