Learn More
Synergy Healthcare™ Bolsas para esterilizador de rollos planos Azo™
Código de producto. 15601974
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
200m x 200mm
200 m x 100 mm
200 m x 150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15601974 200 m x 100 mm paquete de 4
15611974 200 m x 150 mm paquete de 4
15621974 200m x 200mm paquete de 2
3 options
Código de producto. 15601974
Marca: Synergy Healthcare™ RF100200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Envasado de barrera estéril preformado, termosellable y desplegable de alta calidad. Las bolsas para esterilizador de rollos planos Synergy Healthcare™ Azo™ son adecuadas para la esterilización de instrumentos quirúrgicos, equipos de laboratorio o conjuntos de tamaño pequeño a mediano con vapor u óxido de etileno.
  • Protege su contenido del deterioro, daño y contaminación
  • Cumple con las normas EN ISO 11607 parte 1 y EN 868-4
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad EN868-5 y ISO11607-1
Tipo de tapón Heat Seal
Color Azul
Desechables Single-use
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
N.º por caja 4 bobinas
Dimensiones (L x An) 200 m x 100 mm
Longitud (métrico) 200 m
Anchura (métrico) 76 mm
Tipo de producto Autoclave Bag