Learn More
Synergy Healthcare™ Bolsas planas Azo™
Código de producto. 15691954
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
250 x 75 mm
150 x 100 mm
210 x 150mm
250 x 100 mm
300 x 100mm
320 x 150mm
420 x 200mm
N.º por caja:
1200
2000
2400
2500
3600
Tamaño de la unidad:
paquete de 1200
paquete de 2000
paquete de 2400
paquete de 2500
paquete de 3600
Código de producto. 15691954
Marca: Synergy Healthcare™ PF200420
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envasado de barrera estéril preformado, termosellable y desplegable de alta calidad. Las bolsas planas Synergy Healthcare™ Azo™ son adecuadas para la esterilización de instrumentos quirúrgicos, equipos de laboratorio o conjuntos de tamaño pequeño a mediano con vapor u óxido de etileno.
  • Fabricadas con un papel especialmente tratado, se liberan menos fibras al abrir la bolsa y se reduce el riesgo de contaminación
  • La nueva tecnología de película aumenta la fuerza de impacto de la película de la bolsa hasta 10 veces, lo que elimina prácticamente la dispersión de la película al abrirla
  • Los indicadores se colocan entre las 2 capas que componen la película de la bolsa, lo que evita que la tinta se desajuste y se derrame
  • Cumple con las normas EN ISO 11607 parte 1 y EN 868-4
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Lugar fresco y seco
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Tipo de tapón Sello térmico
Color Azul
Desechables
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 135 μm
N.º por caja 1200
Rango de temperatura de sellado De 170 °C a 210 °C
Resistencia a la tracción 6,30 kN/m
Dimensiones (L x An) 420 x 200mm
Longitud (métrico) 420 mm
Anchura (métrico) 200 mm