Learn More
Synergy Healthcare™ Bolsas planas Azo™
Código de producto. 15601964
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
250 x 75 mm
150 x 100 mm
210 x 150mm
250 x 100 mm
300 x 100mm
320 x 150mm
420 x 200mm
N.º por caja:
1200
2000
2400
2500
3600
Tamaño de la unidad:
paquete de 1200
paquete de 2000
paquete de 2400
paquete de 2500
paquete de 3600
Código de producto. Dimensiones (L x An) N.º por caja unitSize
15601964 250 x 75 mm 2400 paquete de 2400
15641954 150 x 100 mm 3600 paquete de 3600
15651954 250 x 100 mm 2400 paquete de 2400
15671954 210 x 150mm 2000 paquete de 2000
15661954 300 x 100mm 2500 paquete de 2500
15681954 320 x 150mm 2000 paquete de 2000
15691954 420 x 200mm 1200 paquete de 1200
7 options
Código de producto. 15601964
Marca: Synergy Healthcare™ PF75250
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Envasado de barrera estéril preformado, termosellable y desplegable de alta calidad. Las bolsas planas Synergy Healthcare™ Azo™ son adecuadas para la esterilización de instrumentos quirúrgicos, equipos de laboratorio o conjuntos de tamaño pequeño a mediano con vapor u óxido de etileno.
  • Fabricadas con un papel especialmente tratado, se liberan menos fibras al abrir la bolsa y se reduce el riesgo de contaminación
  • La nueva tecnología de película aumenta la fuerza de impacto de la película de la bolsa hasta 10 veces, lo que elimina prácticamente la dispersión de la película al abrirla
  • Los indicadores se colocan entre las 2 capas que componen la película de la bolsa, lo que evita que la tinta se desajuste y se derrame
  • Cumple con las normas EN ISO 11607 parte 1 y EN 868-4
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Cool dry place
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Tipo de tapón Heat Seal
Color Azul
Desechables Single-use
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 135 μm
N.º por caja 2400
Rango de temperatura de sellado De 170 °C a 210 °C
Resistencia a la tracción 6.30 kN/m
Dimensiones (L x An) 250 x 75 mm
Longitud (métrico) 508 mm
Anchura (métrico) 300 mm