Learn More
Gradilla de secado de montaje en pared Azlon™
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Unit Size:
cada uno
Description
Gradillas de drenaje de poliestireno ligeras y fáciles de montar diseñadas para montar en la pared.
- Las varillas encajan de forma sencilla en la placa posterior y están espaciadas para permitir que pueda encajar instrumental de laboratorio de varios tamaños en la gradilla
- El agua se recoge en la canaleta en la base de la gradilla y drena a través de un tubo de goma que se puede colocar hacia un fregadero o recipiente cercano
- Se suministra con accesorios de montaje en pared
- Mide aproximadamente 650 mm de alto × 450mm de ancho
Specifications
Specifications
| Diámetro (imperial) | 16 mm |
| Incluye | La gradilla incluye 72 varillas, una cubeta y tubos de drenaje |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | Varilla: 120 mm |
| Forma | Rectángulo |
| Altura (métrico) | 650 mm |
| Tipo de producto | Gradilla de secado de montaje en pared |
| Anchura (imperial) | 17,71 in |
| Longitud (imperial) | 4,72 in |
| Altura (imperial) | 25,59 in |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction