Learn More
Frascos para lavados clínicos de LDPE Azlon™ Tracker
Código de producto. p-8001873
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
250 ml
500 ml
Tipo de tapón:
Tapón sin ventilación
Ventilación de vapor
Color del tapón:
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón Color del tapón unitSize
12861464 250 ml Ventilación de vapor Rojo paquete de 5
12851464 250 ml Tapón sin ventilación Verde paquete de 5
12871464 250 ml Tapón sin ventilación Rojo paquete de 5
10092794 500 ml Ventilación de vapor Rojo paquete de 5
4 options
Código de producto. 12861464
Marca: Azlon WTR250VT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado con una utilidad de etiquetado completa para garantizar una trazabilidad total
  • Cumple las normas del sector, incluidos las requeridos por el organismo de acreditación de patología clínica
  • Ideal para su uso en laboratorios clínicos y hospitales generales
  • Panel exclusivo que admite la escritura y su limpieza
  • Hay disponible una versión de tapón de ventilación de vapor DripLok™ para máxima seguridad con disolventes volátiles
  • Se suministra con conjunto de etiquetas COSHH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Para clínicas y hospitales generales
Material LDPE
Color del tapón Rojo
Closure Included Sí
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Ventilación de vapor
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave