Learn More
Manguito para junta de vidrio cónica Azlon™
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para juntas sin grasa y cierres de alto vacío con juntas de vidrio esmeriladas Quickfit™
- Construcción resistente con reborde estriado para facilitar el manejo y su uso repetido
- Autolubricante y no contaminante
- Intervalo de temperaturas de funcionamiento de –100 °C a +260 °C
- Vacío de trabajo de ≤10-3 atmósferas
- Muy resistente a los ataques químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de producto | Manguitos cónicos |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De –100 a 250 °C |
| N.º de junta cónica estándar | 29/32 |