Learn More
Manguito para junta de vidrio cónica Azlon™
Código de producto. 12053354
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de junta cónica estándar unitSize
12053354 10/19 cada uno
12063354 14/23 cada uno
12093354 29/32 cada uno
12073354 19/26 cada uno
12083354 24/29 cada uno
12003364 34/35 cada uno
6 options
Código de producto. 12053354
Marca: Azlon SWN802
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Forma un sello hermético de líquido y gas.
  • Para juntas sin grasa y cierres de alto vacío con juntas de vidrio esmeriladas Quickfit™
  • Construcción resistente con reborde estriado para facilitar el manejo y su uso repetido
  • Autolubricante y no contaminante
  • Intervalo de temperatura de funcionamiento de 100 ° a 260 °C
  • Vacío de trabajo de ≤10-3 atmósferas
  • Muy resistente a los ataques químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material PTFE
Tipo de producto Manguitos cónicos
Cantidad 1/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De − 100C a 250 °C
N.º de junta cónica estándar 10/19