Learn More
Vasos cónicos con graduaciones impresas Azlon™
Código de producto. 12653132
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12653132 600 ml paquete de 5
12623132 25 ml paquete de 10
12633132 50 ml paquete de 10
10469130 100 ml paquete de 10
11960975 250 ml paquete de 10
11970975 400 ml paquete de 10
11980975 500 ml paquete de 10
11990975 1000 ml paquete de 5
11900985 2000 ml cada uno
12030892 3000 ml cada uno
12040892 5000 ml cada uno
11 options
Código de producto. 12653132
Marca: Azlon BPB0600P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con polipropileno para ofrecer una visibilidad óptima y una buena resistencia a productos químicos. Los vasos de precipitados cónicos Azlon™ con graduaciones impresas ofrecen una excelente solución para la medición y la dispensación de productos químicos en un entorno de laboratorio y están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a numerosas necesidades.
  • Estilo de apilado cónico: ahorra espacio y facilita el manejo
  • Esterilizables en autoclave a 121  °C
  • Graduaciones indelebles, nítidas, azules y fáciles de leer
  • Precisas boquillas de vertido antigoteo
  • Cumple con ISO 7056.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro de base (métrico) 82 mm
Diámetro exterior (métrico) 104 mm
Diámetro del área superior (métrico) 104 mm
Capacidad (métrico) 600 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Ideal para su uso en laboratorios de microbiología, cultivo de tejidos o entornos
Altura (métrico) 126 mm
Incrementos 50 ml
Cantidad 5/paquete
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) -20°C a +135°C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056, FDA
Scale Escala impresa azul