Learn More
Vasos cónicos con graduaciones impresas Azlon™
Description
Fabricados con polipropileno para ofrecer una visibilidad óptima y una buena resistencia a productos químicos. Los vasos de precipitados cónicos Azlon™ con graduaciones impresas ofrecen una excelente solución para la medición y la dispensación de productos químicos en un entorno de laboratorio y están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a numerosas necesidades.
- Estilo de apilado cónico: ahorra espacio y facilita el manejo
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- Graduaciones indelebles, nítidas, azules y fáciles de leer
- Precisas boquillas de vertido antigoteo
- Cumple con ISO 7056.
Specifications
Specifications
| Color | Translúcido |
| Diámetro de base (métrico) | 83 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 102,5 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 102,5 mm |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para su uso en laboratorios de microbiología, cultivo de tejidos o entornos |
| Altura (métrico) | 121 mm |
| Incrementos | 50 ml |
| Cantidad | 10/paq. |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.