Learn More
Vasos cónicos con graduaciones impresas Azlon™
Beskrivning
Fabricados con polipropileno para ofrecer una visibilidad óptima y una buena resistencia a productos químicos. Los vasos de precipitados cónicos Azlon™ con graduaciones impresas ofrecen una excelente solución para la medición y la dispensación de productos químicos en un entorno de laboratorio y están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a numerosas necesidades.
- Estilo de apilado cónico: ahorra espacio y facilita el manejo
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- Graduaciones indelebles, nítidas, azules y fáciles de leer
- Precisas boquillas de vertido antigoteo
- Cumple con ISO 7056.
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Translúcido |
| Diámetro de base (métrico) | 73 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 92.5 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 92.5 mm |
| Capacidad (métrico) | 400 ml |
| Material | Polypropylene |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para su uso en laboratorios de microbiología, cultivo de tejidos o entornos |
| Altura (métrico) | 111 mm |
| Incrementos | 50 mL |
| Cantidad | 10/Pk. |
| Visa mer |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.