Learn More
Vasos de precipitados cónicos con graduaciones moldeadas Azlon™
Código de producto. 12525776
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 mL
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12525776 600 ml paquete de 5
11303474 25 ml paquete de 10
11313474 50 ml 10 PCS
12505776 100 ml 10 PCS
11333474 250 ml 10 PCS
12515776 400 mL paquete de 10
11343474 500 ml 10 PCS
11353474 1000 ml paquete de 5
11363474 2000 ml cada uno
9 options
Código de producto. 12525776
Marca: Azlon BPM0600P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Fabricados con polipropileno para ofrecer solidez y buena resistencia química. Los vasos de precipitados cónicos Azlon™ con graduaciones moldeadas ofrecen una excelente solución para la medición y la dispensación de productos químicos en un entorno de laboratorio y están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a numerosas necesidades.
  • Vaso de precipitados cónico con boquilla de vertido integral antigoteo
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C
  • Diseño de tamaño reducido apilable
  • Fabricado en polipropileno de alta claridad
  • Duradero y económico con graduaciones permanentes transparentes y moldeadas
  • Cumple con ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 104 mm
Capacidad (métrico) 600 ml
Material PP (Polipropileno)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para su uso en laboratorios de microbiología, cultivo de tejidos o entornos
Altura (métrico) 126 mm
Incrementos 50 mL
Cantidad 5 paquetes
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) -20°C a +135°C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056