Learn More
Vasos de precipitados cónicos con graduaciones moldeadas Azlon™
Descripción
Fabricados con polipropileno para ofrecer solidez y buena resistencia química. Los vasos de precipitados cónicos Azlon™ con graduaciones moldeadas ofrecen una excelente solución para la medición y la dispensación de productos químicos en un entorno de laboratorio y están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a numerosas necesidades.
- Vaso de precipitados cónico con boquilla de vertido integral antigoteo
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- Diseño de tamaño reducido apilable
- Fabricado en polipropileno de alta claridad
- Duradero y económico con graduaciones permanentes transparentes y moldeadas
- Cumple con ISO 7056
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (métrico) | 50,5 mm |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para su uso en laboratorios de microbiología, cultivo de tejidos o entornos |
| Altura (métrico) | 61 mm |
| Incrementos | 10 ml |
| Cantidad | 10/paq. |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | -20°C a +135°C |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Mostrar más |