Learn More
Vasos de precipitados de lados rectos Azlon™
Código de producto. 10799375
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
5 PCS
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. 10799375
Marca: Azlon BDA218P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno para ofrecer solidez y buena resistencia química. Los vasos de precipitados con lados rectos Azlon™ proporcionan una excelente solución para la medición y la dispensación en un entorno de laboratorio y están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a numerosas necesidades.
  • Esterilizable en autoclave hasta 121 deg.C.
  • Ideal para uso general en laboratorio: forma recta y estable
  • Achaparrado, extremo con borde, boquilla ancha
  • Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta indeleble y resistente a disolventes
  • Cumple con ISO 7056.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 51 mm
Diámetro del área superior (métrico) 51 mm
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Ideal para uso general de laboratorio
Altura (métrico) 51 mm
Incrementos 5 ml
Cantidad 10/Paq.
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) -20°C a +135°C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056, FDA