Learn More
Vasos de precipitados de lados rectos Azlon™
Código de producto. 10176304
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
5 PCS
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10176304 600 ml 5 PCS
10237974 10 ml paquete de 10
10064274 25 ml 10 PCS
10799375 50 ml 10 PCS
10452205 100 ml 10 PCS
10156444 250 ml 10 PCS
10330045 400 ml 10 PCS
10074184 500 ml 10 PCS
10349324 1000 ml paquete de 5
10329564 2000 ml 1 PCS
10 options
Código de producto. 10176304
Marca: Azlon BDA238P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con polipropileno para ofrecer solidez y buena resistencia química. Los vasos de precipitados con lados rectos Azlon™ proporcionan una excelente solución para la medición y la dispensación en un entorno de laboratorio y están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a numerosas necesidades.
  • Esterilizable en autoclave hasta 121 deg.C.
  • Ideal para uso general en laboratorio: forma recta y estable
  • Achaparrado, extremo con borde, boquilla ancha
  • Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta indeleble y resistente a disolventes
  • Cumple con ISO 7056.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 106 mm
Diámetro del área superior (métrico) 106 mm
Capacidad (métrico) 600 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Ideal para uso general de laboratorio
Altura (métrico) 107 mm
Incrementos 50 ml
Cantidad 5/paquete
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) -20°C a +135°C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056, FDA