Learn More
Azlon™ Straight-sided Beaker Set
Código de producto. 10580681
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL y 2000 ml
10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml y 250 ml
10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, 1000 ml y 2000 ml
500 mL, 1000 mL y 2000 mL
50 mL, 100 mL y 250 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
3 sets
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10580681 50 mL, 100 mL y 250 mL 1 set
12483551 50 mL, 100 mL y 250 mL 3 sets
12473551 500 mL, 1000 mL y 2000 mL 1 set
10578570 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml y 250 ml 1 set
10293430 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL y 2000 ml 1 set
10165824 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, 1000 ml y 2000 ml 1 set
6 options
Código de producto. 10580681
Marca: Azlon BDA218MES
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
Juego de vasos de precipitados PP, graduaciones impresas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL, 100 mL y 250 mL
Material Polypropylene
Para utilizar con (aplicación) Ideal para uso general de laboratorio
Incluye Set of 3 Beakers, (50, 100 and 250 mL)
Tipo Straight Sided
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056