Learn More
Azlon™ Straight-sided Beaker Set
Descripción
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
- Juego de vasos de precipitados clásicos populares de Azlon
- Material de polipropileno: buena resistencia química
- Pueden soportar temperaturas de hasta 121 °C y, por lo tanto, son esterilizables en autoclave
- Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta indeleble y resistente a disolventes
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml y 250 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para uso general de laboratorio |
| Incluye | Juego de 5 vasos de precipitados (10, 25, 50, 100 y 250 ml) |
| Tipo | Paredes rectas |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 7056 |