Learn More
Azlon™ Straight-sided Beaker Set
Código de producto. 10165824
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL y 2000 ml
10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml y 250 ml
10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, 1000 ml y 2000 ml
500 mL, 1000 mL y 2000 mL
50 mL, 100 mL y 250 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
3 sets
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10165824 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, 1000 ml y 2000 ml 1 set
10580681 50 mL, 100 mL y 250 mL 1 set
12483551 50 mL, 100 mL y 250 mL 3 sets
12473551 500 mL, 1000 mL y 2000 mL 1 set
10578570 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml y 250 ml 1 set
10293430 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL y 2000 ml 1 set
6 options
Código de producto. 10165824
Marca: Azlon BDA300P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
  • Juego de vasos de precipitados clásicos populares de Azlon
  • Material de polipropileno: buena resistencia química
  • Pueden soportar temperaturas de hasta 121 °C y, por lo tanto, son esterilizables en autoclave
  • Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta indeleble y resistente a disolventes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, 1000 ml y 2000 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Ideal para uso general de laboratorio
Incluye Juego de 10 vasos de precipitados (1 de cada tamaño)
Tipo Paredes rectas
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056