Learn More
Llave de paso de repuesto Azlon™ para buretas acrílicas
Descripción
- Cuando se gira la llave de paso 90°, se puede usar con la mano derecha o la izquierda
- Las llaves de paso se pueden retirar para facilitar la limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tipo de producto: Llave de paso de repuesto |
| Material | Acrílico |
| Para utilizar con (equipo) | Bureta acrílica BDH112T |