Learn More
Llave de paso de repuesto Azlon™ para buretas acrílicas
Código de producto. 12401031
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Bureta acrílica BDH112T
Buretas acrílicas BDH118T y 124T
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12401031
Marca: Azlon SWQ028T
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con buretas acrílicas de clase B con llaves de paso de PMP/PE
  • Cuando se gira la llave de paso 90°, se puede usar con la mano derecha o la izquierda
  • Las llaves de paso se pueden retirar para facilitar la limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tipo de producto: Llave de paso de repuesto
Material Acrílico
Para utilizar con (equipo) Bureta acrílica BDH112T