Learn More
Frascos redondos de cuello ancho de HDPE para polvos Azlon™
Código de producto. 12064807
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 ml
250 ml
300 mL
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12064807 1000 ml paquete de 5
12030802 150 ml paquete de 10
10430655 250 ml paquete de 10
10432575 300 mL paquete de 10
10310025 500 ml paquete de 10
5 options
Código de producto. 12064807
Marca: Azlon BGC440P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideales para el almacenamiento de polvos y otros sólidos
  • Frascos de HDPE translúcidos y rígidos con tapones de rosca de polipropileno con revestimiento de PVDC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Translúcido
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 5
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 190 mm
Diámetro (métrico) 98 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca