Learn More
Frascos redondos de cuello ancho de HDPE para polvos Azlon™
Descripción
- Frascos de HDPE translúcidos y rígidos con tapones de rosca de polipropileno con revestimiento de PVDC
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 300 mL |
| Color | Translucent |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.° por paquete | 10 |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 135 mm |
| Diámetro (métrico) | 61 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |