Learn More
Frascos redondos de cuello ancho de HDPE para polvos Azlon™
Código de producto. 10430655
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 ml
250 ml
300 mL
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10430655 250 ml paquete de 10
12030802 150 ml paquete de 10
10432575 300 mL paquete de 10
10310025 500 ml paquete de 10
12064807 1000 ml paquete de 5
5 options
Código de producto. 10430655
Marca: Azlon BGC430P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideales para el almacenamiento de polvos y otros sólidos
  • Frascos de HDPE translúcidos y rígidos con tapones de rosca de polipropileno con revestimiento de PVDC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Translúcido
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 10
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 124 mm
Diámetro (métrico) 61 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca