Learn More
Frascos redondos de cuello ancho de HDPE para polvos Azlon™
Código de producto. 10310025
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 ml
250 ml
300 mL
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. 10310025
Marca: Azlon BGC436P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideales para el almacenamiento de polvos y otros sólidos
  • Frascos de HDPE translúcidos y rígidos con tapones de rosca de polipropileno con revestimiento de PVDC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Translúcido
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 10
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 154 mm
Diámetro (métrico) 74 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca