Learn More
Llave de paso de polietileno y PVDF Azlon™
Código de producto. p-8001834
Change view
Click to view available options
Connectors:
2 vías
3 vías
Material:
PVDF
Polietileno
Para utilizar con (equipo):
Tubo de 6 a 7 mm de DI
Tubo de 6 - 7 mm de DI
Tubo de 8 - 9 mm de DI
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Connectors Material Para utilizar con (equipo) unitSize
10115424 3 vías Polietileno Tubo de 6 a 7 mm de DI cada uno
10655315 2 vías Polietileno Tubo de 8 - 9 mm de DI cada uno
10441425 3 vías PVDF Tubo de 6 - 7 mm de DI cada uno
10267814 3 vías PVDF Tubo de 8 - 9 mm de DI cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10115424 Proveedor Azlon N.º de proveedor SWQ206
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Gama de llaves de paso de dos y tres vías de PVDF o polietileno
  • PVDF has excellent temperature, chemical and ageing resistance
  • Polyethylene available for less stringent requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polietileno
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
N.° por paquete 1
Para utilizar con (equipo) Tubo de 6 a 7 mm de DI
Connectors 3 vías